等级
technical grade
蒸汽密度
3.12 (vs air)
蒸汽压
102 mmHg ( 20 °C)
方案
90%
自燃温度
899 °F
包含
~600 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
9.3 %
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
沸点
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
alkyl halide
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
14.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-10 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter