Merck
102911
Sigma-Aldrich
2-丁硫醇
98%
别名:
C4 硫醇, 仲丁基硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(SH)CH3
CAS号:
分子量:
90.19
Beilstein:
1718766
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
蒸汽压
142 mmHg ( 37.7 °C)
方案
98%
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
沸点
84.6-85.2 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-9.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-23 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)