Merck
100307
Sigma-Aldrich
2,6-二氯溴苄
97%
别名:
α-溴-2,6-二氯甲苯, 1-溴甲基-2,6-二氯苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$45.60
$45.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$45.60
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH2Br
CAS号:
分子量:
239.92
Beilstein:
637351
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$45.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
54-56 °C (lit.)
官能团
bromo
chloro
SMILES字符串
Clc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)