463701
别名:
三氧化二锰
463701-5G
$187.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
933791
氧化锰(III)
377457
377201
氧化锰(II)
377473
氧化锰(II,III)
Supelco
1.05957
二氧化锰
203882
氧化镍(II)
918040
氧化锰(MnO2) 纳米片
339296
氟化锰 (III)
463728
锰
339288
氟化锰(II)
100
99.9% trace metals basis
solid
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
battery manufacturing
O=[Mn]O[Mn]=O
1S/2Mn.3O
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Oxides & Ceramics
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.