System filtracji membranowej Microfil®
Łatwy w użyciu, szybki i dokładny system do rutynowej analizy mikrobiologicznej napojów i wody pitnej
The Microfil® system filtracji to proste i niezawodne rozwiązanie do rutynowych badań surowców, napojów i wody pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Testy te są ważną częścią programu zapewnienia jakości.
Standardową metodą testową stosowaną w laboratoriach na całym świecie do analizy mikrobiologicznej płynów jest filtracja membranowa. Metoda ta jest jednak wymagająca technicznie i wymaga czasochłonnego przygotowania, montażu i sterylizacji aparatury testowej.
Dzięki naszemu systemowi filtracji Microfil® wyeliminujesz czasochłonne kroki, konfigurację sprzętu, odpady i autoklawowanie, jednocześnie poprawiając wydajność swojego laboratorium. Ten ekonomiczny system wykorzystuje wstępnie wysterylizowane, gotowe do użycia lejki i membrany na naszej głowicy filtracyjnej Microfil® na przykład do użytku z naszą EZ-Fit® Manifold.
Korzyści:
- Bez przygotowywania
- Bez mycia
- Bez autoklawowania
- Bez zacisków
- Bez łamania
- Bez marszczenia filtra
- Bez obejścia
Minimalizacja czyszczenia, montażu i autoklawowania w przypadku filtracji membranowej
Gotowe do użycia, ultracienkie 100 lub 250 ml lejki Microfil® eliminują potrzebę mycia i sterylizacji po każdym teście oraz ułatwiają obsługę sprzętu. Lejki są pakowane w wygodne stosy po 25 lub 30 sztuk i są wyjmowane w razie potrzeby z indywidualnie zaprojektowanego dozownika lejków. Pionowe układanie lejków optymalizuje również przestrzeń laboratoryjną. Wraz z lejkami Microfil® dostępna jest gama wstępnie sterylizowanych membran siatkowych o średnicy 47 mm. Każda membrana jest indywidualnie zapakowana w plisowany pasek (EZ-Pak® membrany) lub w odrywane koperty (S-Pak® membrany). Dostępne są również membrany poliwęglanowe. Aby zapewnić maksymalną wygodę i bezproblemową konserwację, połącz je z naszymi EZ-Fit® Manifold.
Łatwe w użyciu bez zacisków i o-ringów
Konstrukcja wciskana lejków Microfil® szczelnie przylega do wsporników kolektora bez konieczności stosowania zacisków lub o-ringów. Zapewnia to szczelne działanie i równomierne odzyskiwanie mikroorganizmów.
Stałe odzyski mikrobiologiczne
W przeciwieństwie do konwencjonalnych uchwytów filtrów, niekompletne uszczelnienie na styku membrany i lejka jest wyeliminowane, co skutkuje jednolitym odzyskiwaniem organizmów. Gładka hydrofobowa powierzchnia lejka odpycha pozostałości próbki i mikroorganizmy, aby zapewnić, że wszelkie mikroorganizmy w próbce zostaną zebrane na membranie, a nie utracone na ściankach lejka. Konstrukcja wspornika zapobiega plisowaniu i zniekształcaniu mokrej membrany w wyniku jej rozszerzania się. W rezultacie uzyskuje się jednolity kontakt między membraną a medium. Nasza opatentowana konstrukcja głowicy Microfil® pozwala na łatwe usunięcie membrany z podstawy, unikając zanieczyszczenia krzyżowego z kleszczyków.
Szybsze tempo filtracji
Dzięki wsparciu membrany, szybkość filtracji w systemie Microfil® jest szybsza w porównaniu do tradycyjnych urządzeń filtrujących.
Wymagania regulacyjne
Metoda systemu filtracji Microfil® została opracowana w odniesieniu do międzynarodowych norm umożliwiających przeprowadzenie analizy biologicznej w optymalnych warunkach i jest zgodna z międzynarodowymi normami dotyczącymi wody pitnej i mineralnej.
Stany Zjednoczone
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd edition, 2017
Europa
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r.
Dyrektywa WE 98/83/WE, przyjęta 3 listopada 1998 r. i zmieniona WE 2015 1787 w 2015 r., odnosząca się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Na całym świecie
Wytyczne WHO dotyczące jakości wody pitnej
ISO 11731:2017: Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie liczby bakterii Legionella - Część 2: Metoda bezpośredniej filtracji membranowej dla wód o niskiej liczbie bakterii.
ISO 8199:2018: Water Quality - Water quality - General guidance on the enumeration of microorganisms by culture.
ISO 7899-2:2000: Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie liczby enterokoków jelitowych - Część 2: Metoda filtracji membranowej
ISO 7704:1985: Jakość wody - Ewolucja filtrów membranowych stosowanych do analiz mikrobiologicznych
ISO 16266:2006: Water Quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa by membrane filtration
ISO 14189:2013: Water Quality - Enumeration of Clostridium perfringens - Method using membrane filtration
ISO 17995:2005: Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie liczby termotolerancyjnych gatunków Campylobacter
ISO 9308-1:2014: Jakość wody - Liczenie Escherichia coli i bakterii grupy coli - Część 1: Filtracja membranowa dla wód o niskim tle bakteriologicznym.