Merck
Markery do elektroforezy żelowej
Markery do żeli biologii molekularnej
Oferujemy różnorodne markery, które pomagają w określaniu wielkości próbek rozdzielanych za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym i/lub poliakrylamidowym. Produkty te obejmują markery dla DNA, fragmentów PCR i RNA i mogą być stosowane jednocześnie z próbkami. Wszystkie markery dobrze wybarwiają się z powszechnie stosowanymi barwnikami kwasów nukleinowych. 
Standardowe markery DNA
Standardowe markery DNA są generowane przez trawienie restrykcyjne plazmidu i deproteinizację fragmentów DNA. Masa cząsteczkowa strawionych fragmentów DNA określa odległość, na jaką będą one migrować na żelu. Standardowe markery DNA są przydatne do określania wielkości dsDNA, a także fragmentów DNA generowanych metodą PCR.
Drabina DNA 1 kb jest szczególnie popularna, ponieważ może być używana do określania wielkości większości średniej wielkości plazmidów i fragmentów DNA. Marker nadaje się do żeli o normalnej wielkości, w których fragmenty DNA oddzielają się w stosunkowo niewielkiej odległości.
Więcej informacji na temat wyboru odpowiednich markerów można znaleźć w Przewodniku wyboru markerów i drabin.
Loading
Markery strawionego DNA
Markery strawionego DNA są generowane przez trawienie plazmidu przez specyficzny enzym restrykcyjny. Markery te są przydatne w określaniu wielkości strawionych fragmentów DNA.
Loading
Markery PCR
Markery te zawierają mniejsze fragmenty DNA, które są przydatne w określaniu wielkości fragmentów PCR.