Merck
Strona głównaAnaliza chemiczna do testowania żywności i napojówOznaczanie kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego w różnych produktach spożywczych i suplementach diety
Oznaczanie kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego w różnych produktach spożywczych i suplementach - proste podejście oparte na HPTLC
Markus Burholt, Scientist Instrumental Analytics R&D, Monika Bäumle, Global Product Manager Thin-Layer Chromatography
Merck
Article from Analytix Reporter - Issue 14
Wprowadzenie
Witamina C lub kwas askorbinowy to witamina występująca naturalnie w wielu owocach i niektórych warzywach lub dodawana do niektórych przetworzonych produktów spożywczych lub suplementów diety. Jest rozpuszczalna w wodzie i ma właściwości przeciwutleniające poprzez degradację do kwasu dehydroaskorbinowego. Organizm ludzki nie może wytwarzać kwasu askorbinowego i musi on być spożywany z pożywieniem lub suplementami. Pełni ona istotne funkcje w organizmie człowieka i utrzymuje wiele procesów życiowych. W przypadku niedoboru witaminy C (szkorbut) mogą wystąpić objawy, takie jak zmęczenie, znużenie i stany zapalne. Zalecana dzienna dawka kwasu askorbinowego wynosi około 100 mg dziennie i można ją łatwo osiągnąć stosując zdrową, zbilansowaną dietę. Zazwyczaj kwas askorbinowy jest oznaczany ilościowo za pomocą miareczkowania jodometrycznego zgodnie z metodą USP.1 Wymagana jest dodatkowa identyfikacja substancji i przeprowadzana np. za pomocą analizy w podczerwieni.1
W poniższej aplikacji pokazujemy łatwe i szybkie podejście przesiewowe do jednoczesnej analizy ilościowej kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego za pomocą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC). Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i HPTLC są wygodnymi, szybkimi i wydajnymi technikami separacji, które umożliwiają rozwój metod analitycznych bez potrzeby intensywnego przygotowywania próbek lub wysokich inwestycji.2 W połączeniu z MS możliwa jest późniejsza identyfikacja substancji. Niski koszt i krótki czas analizy na próbkę są zapewnione przez równoległą analizę kwasu askorbinowego w produktach spożywczych na jednej płytce. Ponadto, wysoka tolerancja matrycy TLC oferuje dodatkowe możliwości dla istniejących rutynowych metod. Wysoka lepkość i wysoka zawartość cukru w wielu produktach zawierających kwas askorbinowy (np. soki owocowe) sprawia, że są to bardzo złożone i bogate w matrycę próbki do analizy.
Warunki eksperymentalne
Pięć różnych dostępnych na rynku produktów zawierających kwas askorbinowy, takich jak koncentrat soku, gumy owocowe, tabletka musująca z witaminą C, tabletka musująca z wieloma witaminami oraz tabletka z ekstraktem z żurawiny, analizowano w warunkach przedstawionych w Tabeli 1.
.
Warunki HPTLC
Płytka:HPTLC Silica gel 60 F254s, 20x10cm (1.15696)
Objętość aplikacji:0,3 - 5.0 µL (jak wskazano w tabelach 2 i 4a), aplikacja pasmowa, pasma 6 mm
Detekcja:366 nm
Komora:20x10 Komora bez bibuły filtracyjnej
Faza ruchoma:aceton/toluen/kwas mrówkowy 60:30:10 (v/v/v)
Odległość migracji:6 cm
hRf:kwas askorbinowy= 45; kwas dehydroaskorbinowy= 58
Suszenie:50 °C
Próbki
Mieszanina rozpuszczalników:Etanol/woda 1:1 (v/v)
Standardowe przygotowanie:
Kwas askorbinowy: około 10 mg kwasu askorbinowego odważono w 10.00 mL kolbie pomiarowej i napełniono roztworem mieszaniny rozpuszczalników
Kwas dehydroaskorbinowy: około 10 mg kwasu dehydroaskorbinowego odważono w 10.00 mL kolby miarowej i napełniono roztworem mieszaniny rozpuszczalników
Próbki:
Koncentrat soku: 1,0 ml soku przeniesiono do kolby miarowej i napełniono mieszaniną rozpuszczalników
Guma owocowa: gumy owocowe przechowywano w zamrażarce przez kilka godzin. Następnie zmielono je mikserem (blenderem) przez kilka sekund. Około 2,0 g kawałków odważono do kolby, napełniono 10,0 ml mieszaniny rozpuszczalników i odwirowano. Supernatant wykorzystano do analizy
Tabletka musująca z witaminą C: tabletkę sproszkowano za pomocą moździerza. Około 250 mg odważono do kolby i napełniono 10,0 ml mieszaniny rozpuszczalników
Multiwitaminowa tabletka musująca: tabletkę sproszkowano w moździerzu. Około 250 mg odważono w kolbie i napełniono 10,0 ml mieszaniny rozpuszczalników
Tabletka z ekstraktem z żurawiny: tabletkę sproszkowano w moździerzu. Około 100 mg odważono do kolby i napełniono 10.0 ml mieszaniny rozpuszczalników
HTPLC-MS 
Pomiar MS:
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: Acetonitryl/woda 95:5 (v/v) + 0,1% kwas mrówkowy
Próbki ekstrahowano za pomocą Plate Express i mierzono za pomocą jednokwadrupolowego spektrometru mas expression CMS firmy Advion
Tryb MS: ESI Mode-, Widmo 1, kwas askorbinowy, zmierzona masa cząsteczki 175,0 (M-H). Widmo 2, kwas dehydroaskorbinowy, zmierzona masa cząsteczki 173,1 (M-H)
Tabela 1.Warunki doświadczalne oznaczania kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego
Ze względu na swoją zdolność utleniania, kwas askorbinowy ulega szybkiemu rozkładowi i powstaje kwas dehydroaskorbinowy. Wiarygodne oznaczenie ilościowe kwasu askorbinowego może być trudne i wymaga delikatnej, ale szybkiej analizy próbek. W praktyce kwas askorbinowy może być oznaczany ilościowo wraz z niewielką ilością jego produktu dehydratacji - kwasu dehydroaskorbinowego. (Rysunek 1). Aby zasymulować ten efekt, w tym eksperymencie wzorce kwasu askorbinowego zostały przesycone kwasem dihydroksyaskorbinowym.
Struktura chemiczna kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego.
Rysunek 1.Struktura chemiczna kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego.
Krzywe kalibracji kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego zostały ustalone w oparciu o 3 różne zastosowane objętości standardowe (Tabela 2). Po rozdzieleniu przeprowadzono szybkie i proste potwierdzenie substancji za pomocą MS.3
PunktyObjętość aplikacji (µL)Opis
1, 9, 171.5Roztwór wzorcowy kwasu askorbinowego, naniesiony najpierw na ścieżki wzorcowe
2, 10, 183.0
3, 11, 195.0
1, 9, 170.3Wzorcowy roztwór kwasu dehydroksyaskorbinowego, nałożony na plamy kwasu askorbinowego.
2, 10, 181.0
3, 11, 192.0
Tabela 2.Zastosowane rozwiązania kalibracyjne
Próbki i wzorce zostały naniesione pasmowo (6,0 mm). Najpierw zastosowano serię stężeń wzorców kwasu askorbinowego, a następnie naniesiono na nie wzorce kwasu dehydroaskorbinowego. Ze względu na spodziewane niższe stężenie kwasu dehydroaskorbinowego, objętość próbki była mniejsza niż w przypadku kwasu askorbinowego.
Płytkę rozwinięto za pomocą fazy ruchomej, a następnie wysuszono w temperaturze 50 °C do całkowitego wyschnięcia. W celu oznaczenia ilościowego płytkę ogrzewano w temperaturze 110 °C przez 10 minut. Badanie płytki przeprowadzono przy długości fali 366 nm.
Wyniki i dyskusja
Przy oświetleniu 366 nm kwas askorbinowy pojawia się przy hRf 45, a kwas dehydroaskorbinowy przy hRf 58 (Rys. 2). Pomiar MS plamek (przed ogrzewaniem) został przeprowadzony w celu potwierdzenia identyfikacji substancji.3
Płytka HPTLC Silica gel 60 F254s wizualizowana pod UV 366 nm dla kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego.
Rysunek 2.Wizualizacja płytki pod UV 366 nm. Kwas askorbinowy pojawia się przy hRf 45, a kwas dehydroaskorbinowy przy hRf 58.
Profile roztworu kalibracyjnego (Tabela 2) przy długości fali 366 nm zostały wykorzystane do ustalenia krzywych kalibracyjnych i oznaczenia ilościowego (Tabela 3, Rysunek 3 &4) w odniesieniu do ilości naniesionej na płytki.
ZwiązekIlość (µg)Średnia powierzchnia (AU)
Kwas askorbinowy1.540.00647
3.080.01144
5.150.01867
Kwas dehydroaskorbinowy0.300.00461
1.000.01286
1.990.02822
Tabela 3.Wyniki 3 roztworów kalibracyjnych dla kwasu askorbinowego i kwasu dehydroaskorbinowego
Wykres kalibracji z odpowiednią funkcją kalibracji dla kwasu askorbinowego.
Rysunek 3.Wykres kalibracyjny z odpowiednią funkcją kalibracji kwasu askorbinowego.
Wykres kalibracji z odpowiednią funkcją kalibracji dla kwasu dehydroaskorbinowego
Rysunek 4.Wykres kalibracyjny z odpowiednią funkcją kalibracji kwasu dehydroksyaskorbinowego.
Dane kalibracyjne zostały wykorzystane do ilościowego określenia zawartości witaminy C w pięciu zastosowanych próbkach. We wszystkich 5 próbkach można było oznaczyć kwas askorbinowy, a także kwas dehydroaskorbinowy. Wyniki przedstawiono w Tabeli 4 a & b.
.
PróbkaPozycja aplikacjiKonc. Próbka (mg/ml)Objętość aplikacji (µL)SubstancjaŚrednia powierzchnia (AU)Średnia ilość (µg)RSD %Zawartość witamin w roztworze próbki
(mg/mL)
Koncentrat soku4, 12, 20100.04.0Kwas askorbinowy0.010462.7902.010.70
Kwas dehydroaskorbinowy0.011130.8623.380.22
Guma owocowa5, 13, 21200.03.0Kwas askorbinowy0.010762.8812.080.96
Kwas dehydroaskorbinowy0.007490.5623.740.19
Tabletka musująca z witaminą C6, 14, 2225.02,5Kwas askorbinowy0.010262.7313.631.09
Kwas dehydroaskorbinowy0.010140.7834.780.31
Multiwitaminowa tabletka musująca7, 15, 2324.93,5Kwas askorbinowy0.012543.4122.250.97
Kwas dehydroaskorbinowy0.016041.2251.870.35
Tabletka z żurawiną8, 16, 249.95.0Kwas askorbinowy0.013683.7440.900.75
Kwas dehydroaskorbinowy0.006760.4980.950.10
Tabela 4a.Wyniki ilościowe zmierzonych próbek
PróbkaZaw. Próbka (mg/ml)SubstancjaZawartość witamin w roztworze próbki (mmol/L)Zawartość łączna (mmol/L)Oczekiwana zawartość (mmol/L)Stopień odzysku %
Koncentrat soku100.0
Kwas askorbinowy
Kwas dehydroaskorbinowy
3.960
1.238
5.1973.407153
Guma owocowa200.0Kwas askorbinowy
Kwas dehydroaskorbinowy
5.452
1.075
6.52717.01638
Witamina C tabletka musująca25.0Kwas askorbinowy
Kwas dehydroaskorbinowy
6.202
1.799
8.0015.683141
Multi Vitamin tabletka musująca24.9Kwas askorbinowy
Kwas dehydroaskorbinowy
5.535
2.010
7.5454.480168
Tabletka z żurawiną9.9Kwas askorbinowy
Kwas dehydroaskorbinowy
4.252
0,571
4,8234.480108
Tabela 4b.Obliczone współczynniki odzysku (oczekiwane wartości to dane podane na opakowaniach testowanych produktów)
Wnioski
Opracowana procedura aplikacji zapewnia prostą metodę opartą na analizie kwasu dehydroaskorbinowego i askorbinowego w różnego rodzaju próbkach i matrycach za pomocą HPTLC. To łatwe i proste podejście stanowi alternatywną metodę wiarygodnego badania przesiewowego witaminy C w próbkach żywności i napojów.
Zapewnia szybką, ekonomiczną i prostą półilościową analizę kwasu askorbinowego i kwasu dehydroksyaskorbinowego, a także demonstruje główne zalety metody TLC, takie jak szybkie przygotowanie próbki, wysoka tolerancja matrycy i wysoka przepustowość.
Aby dowiedzieć się więcej na temat zastosowań do testowania żywności zobacz SigmaAldrich.com/food.
Produkty
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch
Referencje
1.
United States Pharmacopeia (2022). USP Monographs Dietary Supplement Monographs NF Monographs, Ascorbic Acid. USP-NF. Rockville, MD: United States Pharmacopeia. https://doi.org/10.31003/uspnf_m6030_04_01
2.
Schulz M, Oberle M, Burholt M, Baeumle M. 50 years of TLC-MS Thin-Layer Chromatography coupled to Mass Spectrometry and new perspectives by complementary use to HPLC as demonstrated in testing of honey Analytix Reporter. 2019;5: 3-7. [Internet]. Available from: https://www.sigmaaldrich.com/analytix
3.
Unpublished results. Contact the author to get more details.