HighPrep™ Zestaw do oczyszczania PCR i protokół systemu oczyszczania
Kulki do oczyszczania PCR i zestaw do konstruowania bibliotek po PCR i NGS
System oczyszczania PCR HighPrep™ wykorzystuje chemię opartą na kulkach magnetycznych bez wirowania lub filtracji w prostej 3-etapowej procedurze, która obejmuje etap wiązania, płukania i elucji. Po dodaniu HighPrep™ PCR do próbki reakcji PCR, protokół wykorzystuje płytkę magnetyczną (stojak magnetyczny) do przetwarzania próbki reakcji PCR. Podczas tego procesu zanieczyszczenia i sole są wymywane, a czyste DNA jest eluowane i gotowe do użycia w kolejnych zastosowaniach.
HighPrep™ Materiały do protokołu PCR
HighPrep™ Zestaw do oczyszczania PCR
- HighPrep™ Roztwór kulek paramagnetycznych do PCR
- Przechowywać w temperaturze 4 °C. NIE ZAMRAŻAĆ. Odczynnik HighPrep™ PCR jest stabilny przez 12 miesięcy, gdy jest przechowywany w temperaturze 4 °C.
- Dokładnie wstrząśnij odczynnikiem HighPrep™ PCR, aby ponownie zawiesić kulki przed użyciem.
Sprzęt i odczynniki dostarczane przez użytkownika:
- 80% etanol (przygotowany z niedenaturowanego etanolu)
- 10mM TRIS-HCL pH 8.0 (Elucja DNA)
- Woda odczynnikowa
- 1mM EDTA
Płytka reakcyjna:
- Dla formatu 96-dołkowego, użyj 96-dołkowej płytki reakcyjnej
- Dla formatu 384-dołkowego, użyj 384-dołkowej płytki reakcyjnej
Specyfikacje produktu
Nr kat. Nr | Opis produktu | No. reakcji | warunki przechowywania |
---|---|---|---|
AC-60005 | HighPrep™ PCR (5 mL) | 278 | 4-8 °C NIE ZAMRAŻAĆ |
AC-60050 | HighPrep™ PCR (50 mL) | 2,776 | |
AC-60250 | HighPrep™ PCR (250 mL) | 13,890 | |
AC-60500 | HighPrep™ PCR (500 mL) | 27,780 |
Liczba reakcji jest oparta na typowej objętości reakcji PCR wynoszącej 10 µl. Objętość odczynnika HighPrep™ PCR na reakcję = 1.8 x (objętość reakcji PCR)
HighPrep™ PCR 96-Well Protocol
Przed użyciem należy doprowadzić odczynnik HighPrep™ PCR do temperatury pokojowej na co najmniej 30 minut.
- Dokładnie wstrząśnij odczynnikiem HighPrep™ PCR, aby całkowicie zawiesić kulki magnetyczne.
- Przenieść reakcję PCR na odpowiednią 96-dołkową płytkę.
- Dla reakcji 50µl, dostosować objętość przy użyciu sterylnej wody.
Objętość reakcji PCR (µL) | Objętość reakcji PCR HighPrep™ przy 1.8X |
---|---|
10 | 18 |
20 | 36 |
50 | 90 |
Formuła używana do obliczania objętości odczynnika HighPrep™ PCR potrzebnego do reakcji PCR: HighPrep™ Objętość odczynnika PCR na reakcję = 1,8 X objętość reakcji PCR.
- Dodaj odczynnik HighPrep™ PCR zgodnie z objętością reakcji PCR.
- Patrz tabela poniżej, aby określić odpowiednią objętość.
- Dokładnie wymieszaj odczynnik HighPrep™ PCR i próbkę PCR, mieszając pipetą w górę i w dół 6-8 razy.
- Inkubuj mieszaninę przez 5 minut w temperaturze pokojowej.
- Umieść płytkę z próbką na urządzeniu do separacji magnetycznej 96 na 3 minuty lub do momentu oczyszczenia roztworu. Kulki będą przyciągane do boku studzienki.
- Z płytką z próbką nadal na magnesie, usuń i wyrzuć supernatant przez pipetowanie.
WAŻNE: Nie przeszkadzaj przyciąganym kulkom podczas zasysania supernatantu.
- Po umieszczeniu płytki z próbką na magnesie, dodaj 200 µl 80% etanolu do każdego dołka i inkubuj przez 30 sekund w temperaturze pokojowej.
- Po umieszczeniu płytki nadal na magnesie, usuń i wyrzuć supernatant przez pipetowanie.
- Powtórzyć kroki 8-9 dla łącznie dwóch płukań 80% etanolem.
- Suszyć kulki przez inkubację płytki przez 10-15 minut w temperaturze pokojowej z płytką nadal na urządzeniu do separacji magnetycznej.
WAŻNE: Krytyczne jest całkowite usunięcie wszystkich śladów alkoholu, ale należy zachować ostrożność, aby nie przesuszyć kulek, ponieważ zmniejszy to wydajność.
- Usuń płytkę z próbką z urządzenia do separacji magnetycznej. Dodaj 40 µl buforu elucyjnego (woda klasy odczynnikowej, TRIS-HCl pH 8,0 lub bufor TE) do każdego dołka i pipetuj w górę i w dół 5 razy, aby wymieszać. Wstępne ogrzanie buforu elucyjnego w temperaturze 55°C może zwiększyć wydajność.
- Inubuj przez 2 minuty w temperaturze pokojowej.
- Umieść płytkę z próbkami z powrotem na urządzeniu do separacji magnetycznej i odczekaj 3 minuty lub do momentu, aż kulki magnetyczne zostaną usunięte z roztworu.
- Przenieś eluat (oczyszczony supernatant) na nową płytkę do przechowywania lub do kolejnych zastosowań.
HighPrep™ PCR 384-Well Protocol
- Dokładnie wstrząśnij odczynnikiem HighPrep™ PCR, aby w pełni zawiesić kulki magnetyczne.
- Przenieś reakcję PCR do odpowiedniej płytki 384-dołkowej. W przypadku reakcji 50 µl, dostosuj objętość za pomocą sterylnej wody.
- Dodaj objętość odczynnika HighPrep™ PCR zgodnie z reakcją PCR
Objętość reakcji PCR (µL) | Objętość reakcji PCR HighPrep™ przy 1.8X |
---|---|
5 | 9 |
7 | 12 |
10 | 18 |
Formuła używana do obliczania objętości odczynnika HighPrep™ PCR potrzebnej do reakcji PCR: Objętość odczynnika HighPrep™ na reakcję = 1,8 X objętość reakcji PCR.
- Patrz tabela poniżej, aby określić odpowiednią objętość.
- Dokładnie wymieszaj odczynnik HighPrep™ PCR i próbkę PCR, mieszając pipetując w górę i w dół 6-8 razy.
- Inkubować mieszaninę przez 5 minut w temperaturze pokojowej.
- Umieścić płytkę z próbką na urządzeniu do separacji magnetycznej 384 na 2 minuty lub do momentu oczyszczenia roztworu. Kulki zostaną przyciągnięte do boku studzienki.
- Z płytką z próbką nadal na magnesie, usuń i wyrzuć supernatant przez pipetowanie.
WAŻNE: Nie przeszkadzaj przyciągniętym kulkom podczas odsysania supernatantu.
- Po umieszczeniu płytki z próbką na magnesie, dodaj 30 µl 80% etanolu do każdego dołka i inkubuj przez 30 sekund w temperaturze pokojowej.
- Po umieszczeniu płytki nadal na magnesie, usuń i wyrzuć supernatant przez pipetowanie.
- Powtórzyć kroki 8-9 dla łącznie dwóch płukań 80% etanolem.
- Suszyć kulki przez inkubację płytki przez 3-5 minut w temperaturze pokojowej z płytką nadal na urządzeniu do separacji magnetycznej.
WAŻNE: Krytyczne jest całkowite usunięcie wszystkich śladów alkoholu, ale należy zachować ostrożność, aby nie przesuszyć kulek, ponieważ zmniejszy to wydajność.
- Usuń płytkę z próbką z urządzenia do separacji magnetycznej. Dodaj 30 µl buforu elucyjnego (woda klasy odczynnikowej, TRIS-HCl pH 8,0 lub bufor TE) do każdego dołka i pipetuj w górę i w dół 5 razy, aby wymieszać. Wstępne ogrzanie buforu elucyjnego w temperaturze 55°C może zwiększyć wydajność.
- Inubuj przez 2 minuty w temperaturze pokojowej.
- Umieść płytkę z próbkami z powrotem na urządzeniu do separacji magnetycznej i odczekaj 2 minuty lub do momentu, aż kulki magnetyczne zostaną usunięte z roztworu.
- Przenieść eluat (oczyszczony supernatant) na nową płytkę do przechowywania lub do kolejnych zastosowań.
Network error: Failed to fetch