Protokół badania przepuszczalności in vitro z użyciem membran Strat-M®
Większość środków farmaceutycznych i kosmetycznych dostępnych obecnie na rynku jest dostarczana przezskórnie lub miejscowo drogą biernej dyfuzji. Membrany Strat-M® zostały opracowane w celu naśladowania tego pasywnego procesu dyfuzji. Ta syntetyczna membrana została zaprojektowana w celu zapewnienia modelu niezwierzęcego do przezskórnej dyfuzji i testowania bezpieczeństwa substancji czynnych kosmetyków, preparatów, produktów higieny osobistej, aktywnych składników farmaceutycznych (API) oraz pestycydów i chemikaliów. Opracowaliśmy protokół testowania dyfuzji preparatów kofeiny przy użyciu membran Strat-M®. Protokół ten może być wykorzystany jako podstawa do testowania dyfuzji innych związków przy użyciu membran Strat-M®.
Testowanie dyfuzji przezskórnej preparatów zawierających kofeinę
Procedura
1. Konfiguracja początkowa
- Włącz łaźnie z cyrkulującą wodą.
- Filtruj próżniowo 500 ml buforu PBS przez filtrację próżniową i utrzymuj pod próżnią przez co najmniej 30 minut.
- Odczekaj 30 minut, aż łaźnie wodne osiągną temperaturę (37 °C).
- Upewnij się, że mieszanie jest włączone dla obu stref w urządzeniu Logan, włączając przełącznik mieszania z przodu urządzenia Logan.
- Umieść 25 mm membranę Strat-M® między komorą dawcy i komorą odbiorcy i zaciśnij je razem.
- Upewnij się, że błyszcząca strona (skóra) membrany jest skierowana w stronę komory dawcy (góra).
- Napełnij komorę receptora PBS, przelewając przez boczne rurki, aby upewnić się, że nie ma pęcherzyków powietrza. Platformę komory receptora można przechylić, aby upewnić się, że w komorze nie ma pęcherzyków powietrza.
- Podłącz strzykawki 5 ml wypełnione PBS do portów pobierania próbek. W przypadku konkretnej komory receptora ta sama strzykawka o pojemności 5 ml jest używana podczas całego eksperymentu.
- Odczekaj co najmniej 30 minut, aż PBS w komorze receptora osiągnie temperaturę 37°C.
- Upewnij się, że podczas oczekiwania na osiągnięcie temperatury 37°C nie powstają pęcherzyki powietrza. Dodaj bufor w razie potrzeby, jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza.
- Dodaj 500 µL preparatu do komory dawcy za pomocą pipetora lub odpowiedniego urządzenia. Zanotuj czas.
2. Przygotowanie preparatów
- Najpierw przygotuj nasycony roztwór kofeiny w glikolu propylenowym, odważając 3 ± 0,1 g kofeiny do szklanej butelki o pojemności 200 ml. Dodać 150 ± 1 ml glikolu propylenowego (PG). Zakorkować butelkę i umieścić na młynku rolkowym na co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej (19 - 25 °C).
- Filtrować roztwór kofeiny w glikolu propylenowym przy użyciu bibuły filtracyjnej Whatman® nr 1 i zespołu filtracji próżniowej.
- Aby przygotować roztwór kofeiny w glikolu propylenowym + kwas oleinowy (OA), zmieszaj 95 ± 0,4 ml roztworu kofeiny w glikolu propylenowym z 5 ± 0.1 ml kwasu oleinowego w szklanej butelce o pojemności 200 ml i zakrętce.
- Opisz butelkę z roztworem kofeiny datą przygotowania, nazwą operatora i datą.
- Przechowywanie roztworu dawcy: 90 dni od daty przygotowania w temperaturze pokojowej (19-25 °C).
Roztwór kofeiny w glikolu propylenowym + kwas oleinowy
Roztwór receptora (sól fizjologiczna buforowana fosforanem, pH 7,4)
- Rozpuścić 1 opakowanie soli PBS do 1000 ml przy użyciu wody Milli-Q® . Do przygotowania tego roztworu używa się 1000 ml certyfikowanej kolby miarowej klasy A.
- Opisz roztwór buforowy datą przygotowania, nazwą operatora i datą.
- Przechowywanie roztworu buforowego: 7 dni od daty przygotowania w temperaturze pokojowej (19-25 °C)
- Objętość roztworu receptora: 5,0 mL
- Temperatura roztworu receptora: 37 °C ± 0,5 °C
- Mieszanie: Stałe (300 obr./min ustawione fabrycznie)
- Czas pobierania próbek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 24, 26 godzin
3. Protokół pobierania próbek
- Przed pobraniem każdej próbki sprawdź, czy nie tworzą się pęcherzyki powietrza.
- W każdym punkcie czasowym pobierania próbki, usuń strzykawkę o pojemności 5 ml przymocowaną do indywidualnej komory i zastąp ją strzykawką o pojemności 3 ml.
- Pobierz 1,0 ± 0.1 ml próbki z komory receptora i wyrzucić.
- Podłącz strzykawki 3 ml do portu próbkowania i pobierz 500 ± 100 µL próbki do analizy. Ta sama strzykawka o pojemności 3 ml jest używana do pobierania próbek z pojedynczej komórki przez cały czas trwania eksperymentu.
- Dodaj próbkę do płytki z głębokimi dołkami przy użyciu wstępnie zdefiniowanego układu.
- Po pobraniu próbki oryginalne strzykawki o pojemności 5 ml są ponownie podłączane do odpowiednich portów, a roztwór receptora jest dodawany z powrotem do komory receptora, upewniając się, że nie pozostały żadne pęcherzyki powietrza. Tę operację można wykonać, przechylając zestaw komórek Franza, aby zapewnić całkowite usunięcie pęcherzyków powietrza.
Mapa płyt |
---|
4. Przygotowanie roztworu kofeiny do HPLC (krzywa kalibracyjna)
- Odważyć 50 ± 1 mg kofeiny za pomocą wagi analitycznej i przenieść do szklanej fiolki.
- Odnotować rzeczywistą masę kofeiny w zapisie partii.
- Dodaj 10 ml metanolu, aby sporządzić roztwór podstawowy kofeiny.
- Aktualne stężenie roztworu podstawowego kofeiny [µg/mL = rzeczywista masa kofeiny (µg)
- Aktualna objętość metanolu (mL)]
- Opisz butelkę datą przygotowania, nazwą operatora i datą.
- Ten roztwór podstawowy może być przechowywany w temperaturze 4 °C w lodówce przez 7 dni.
- Rozcieńczyć roztwór podstawowy zgodnie z poniższym protokołem przy użyciu buforu PBS w celu przygotowania różnych wzorców roztworu kofeiny.
- Na podstawie rzeczywistej masy zważonej kofeiny obliczane jest rzeczywiste stężenie wzorców i zapisywane w rejestrze partii. Po przygotowaniu wzorców, następujące wzorce są używane do generowania krzywej kalibracyjnej.
5. Analiza próbek metodą HPLC
Sprzęt i materiały eksploatacyjne