Merck
Strona głównaAnaliza smaku i zapachuTesty dyfuzji przezskórnej z użyciem syntetycznych błon skórnych Strat-M® przy użyciu systemów Franz Diffusion Cell Systems
Testy dyfuzji przezskórnej z użyciem syntetycznych błon skórnych Strat-M® przy użyciu systemów Franz Diffusion Cell Systems
Testowanie dyfuzji przezskórnej przy użyciu systemu komórek dyfuzyjnych Logan Franz
  1. Najpierw włącz obiegowe łaźnie wodne.
  2. Filtruj roztwór receptora za pomocą kolby do filtracji próżniowej. Zazwyczaj używany jest PBS. Utrzymuj roztwór pod próżnią, podczas gdy łaźnie wodne osiągną temperaturę.
  3. Włącz mieszanie dla wszystkich komórek.
  4. Umieść membranę Strat-M® błyszczącą stroną do góry pomiędzy komorą dawcy i odbiorcy i zaciśnij je razem.
  5. Napełnij komorę receptora buforem, przelewając przez boczne rurki, aby upewnić się, że nie ma pęcherzyków powietrza.
  6. Podłącz strzykawkę wypełnioną buforem receptora do portu próbkowania. Zapobiegnie to tworzeniu się pęcherzyków powietrza.
  7. Sprawdź, czy bufor receptora w komorze receptora osiągnął temperaturę 37 °C. Upewnij się, że podczas podgrzewania nie powstały pęcherzyki powietrza.
  8. Dodaj preparat do komory dawcy, aby rozpocząć eksperymenty.
  9. Przed pobraniem każdej próbki sprawdź, czy nie ma pęcherzyków powietrza.
  10. W każdym punkcie czasowym próbkowania użyj strzykawki o odpowiednim rozmiarze, aby pobrać próbkę. W systemie Logan należy najpierw wyjąć strzykawkę przymocowaną do komory i zastąpić ją strzykawką do pobierania próbek.
  11. Pobierz niewielką objętość próbki z komory receptora i wyrzuć. Spowoduje to przepłukanie linii.
  12. Pobierz próbkę do analizy.
  13. Po pobraniu próbki oryginalna strzykawka z buforem receptora jest ponownie podłączana do portu, a roztwór receptora jest dodawany z powrotem do komory receptora, upewniając się, że nie ma pęcherzyków powietrza.
  14.  Powtórz proces pobierania próbek dla wszystkich żądanych punktów czasowych.
  15. Analiza próbek.
Testowanie dyfuzji przezskórnej przy użyciu pionowego systemu komórek dyfuzyjnych Hanson
  1. Włącz obiegowe łaźnie wodne.
  2. Filtruj roztwór receptora za pomocą kolby do filtracji próżniowej.
  3. Upewnij się, że mieszanie jest włączone dla wszystkich komórek.
  4. Umieść membranę Strat-M® błyszczącą stroną do dołu na płytce dozującej, odwróć płytkę dozującą i dodaj preparat.
  5. Użyj szpatułki, aby upewnić się, że preparat jest równomiernie rozprowadzony.
  6. Umieść szklany blat i metalową pokrywę na płytce.
  7. Cały zespół jest następnie powoli umieszczany w komorze receptora (która jest wypełniona płynem receptora) i zaciskany.
  8. Aby zebrać próbki w systemie Hanson Vertical Diffusion Cell, zatrzymaj mieszanie.
  9. Napełnij strzykawkę stałą objętością płynu receptorowego i podłącz do portu receptora.
  10. Przytrzymaj fiolkę HPLC w pobliżu portu próbkowania. Powoli wepchnij ustaloną objętość płynu receptorowego do komory receptora, jednocześnie zbierając próbkę do fiolki HPLC.
  11. Wyjmij strzykawkę i ponownie rozpocznij mieszanie. Powtórz dla wszystkich punktów czasowych.
  12. Analizuj próbki.