Protokół hodowli pierwotnych ludzkich komórek Kupffera wątroby
- Czym są wątrobowe komórki Kupffera?
- Materiały do hodowli wątrobowych komórek Kupffera
- Metody hodowli wątrobowych komórek Kupffera
- Wyniki hodowli wątrobowych komórek Kupffera
Czym są wątrobowe komórki Kupffera?
Wątrobowe komórki Kupffera, znane również jako komórki Browicza-Kupffera i makrofagi gwiaździste, są wyspecjalizowanymi makrofagami w wątrobie, które wyściełają ściany sinusoid. Komórki Kupffera mogą aktywować makrofagi i są stale narażone na działanie bakterii jelitowych, resztek mikrobiologicznych i endotoksyn bakteryjnych.
Wątrobowe komórki Kupffera są ściśle zaangażowane w odpowiedź wątroby na infekcje, toksyny, niedokrwienie, resekcję i inne stresy. Po aktywacji komórki Kupffera uwalniają różne produkty, w tym cytokiny, prostanoidy, tlenek azotu i reaktywne formy tlenu. Te uwolnione cząsteczki regulują inne komórki Kupffera i sąsiednie komórki, takie jak hepatocyty, komórki gwiaździste, komórki śródbłonka i inne komórki odpornościowe, które przemieszczają się przez wątrobę. Ludzkie wątrobowe komórki Kupffera są często charakteryzowane za pomocą cytometrii przepływowej dla rozkładu populacji i są dodatnie dla CD11b, CD14 i CD681. In vitro, komórki te nie proliferują i nie mogą być pasażowane.
Nasze kriokonserwowane wątrobowe komórki Kupffera pochodzą z ludzkiej wątroby, a każdy dawca wyraził udokumentowaną zgodę na wykorzystanie w badaniach narządów lub tkanek nieprzeznaczonych do przeszczepu. Po hodowli pierwotnej komórki te są poddawane kriokonserwacji. Każda partia przechodzi testy pod kątem określonych markerów komórkowych, aktywacji produkcji cytokin po stymulacji LPS i jest objęta gwarancją ≥70% żywotności po rozmrożeniu. W tym protokole pokazujemy, jak rozmrażać, umieszczać na płytkach i hodować pierwotne ludzkie wątrobowe komórki Kupffera.
Materiały do hodowli wątrobowych komórek Kupffera
- Normalne ludzkie wątrobowe komórki Kupffera
Uwaga: Po otrzymaniu, natychmiast przechowuj kriofiolę(i) w fazie lotnej ciekłego azotu. - Collagen Type I, Rat Tail
- Tissue culture treated multiwell plates
- Kupffer Maintenance Medium2:
METODY HEPATYCZNEJ KULTURY KOMÓREK KUPFFERA
Protokoły te zostały wykonane przy użyciu biokomory z przepływem laminarnym klasy II, chyba że bezpośrednio określono inaczej. Stosowane inkubatory były nawilżane i ustawione na 37°C i 5% CO2. Badacze powinni nosić środki ochrony indywidualnej, w tym okulary ochronne, rękawice i fartuch laboratoryjny.
Przygotowanie płytki hodowlanej pokrytej kolagenem
- Utwórz roztwór kolagenu o końcowym stężeniu 56 µg / ml w sterylnym 70% etanolu. Delikatnie wymieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia kolagenu.
- Całkowicie pokryj dno dołka lub kolby roztworem kolagenu/etanolu.
- Delikatnie obracaj płytką do hodowli komórkowej, aby roztwór kolagenu/etanolu równomiernie pokrył dołki lub dno kolby.
- Płytki lub kolby wysuszyć na powietrzu w wyciągu z przepływem laminarnym i pozostawić na noc z uchyloną pokrywą lub korkiem, aby zapobiec kondensacji.
Rozmrażanie i umieszczanie komórek Kupffera
Przed rozpoczęciem należy przygotować pożywkę pokrytą kolagenem I (patrz powyższy protokół). NIE należy wstępnie podgrzewać pożywki w celu rozmrożenia komórek. Komórki Kupffera łatwo przyczepiają się do ścianek probówki stożkowej w temperaturze 37°C.
- Umieść fiolkę z komórkami Kupffera w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i delikatnie obracaj fiolkę, aż komórki zostaną całkowicie rozmrożone. Natychmiast wyjąć fiolkę z łaźni wodnej, wytrzeć do sucha i przepłukać 70% etanolem, a następnie przenieść na sterylne pole. Zdejmij nakrętkę i uważaj, aby nie dotknąć wewnętrznych gwintów.
- Przenieś rozmrożone komórki do stożkowej probówki o pojemności 15 ml zawierającej 9 ml ZIMNEGO (4°C) pożywki dla komórek Kupffera i umieść probówkę na lodzie.
- Wiruj probówkę z prędkością 500xg przez 5 minut. Po odwirowaniu odessać pożywkę i ponownie zawiesić osad komórkowy w 1 ml zimnej pożywki dla komórek Kupffera.
Uwaga: osad komórkowy będzie bardzo mały. Ponownie zawiesić przy użyciu mikropitetera P1000, ponieważ ponowne zawieszenie za pomocą pipety serologicznej może prowadzić do zlepiania się komórek.
- Zlicz komórki za pomocą testu wykluczenia błękitu trypanu.
- Rozcieńczyć komórki w WARM Kupffer Cell Medium do 400 000 komórek/ml.
- Nałożyć 100 000 komórek/cm2 na naczynia hodowlane pokryte kolagenem typu I (patrz tabela poniżej)
- Umieść komórki w nawilżonym inkubatorze 37°C/5% CO2 i pozwól im przyłączyć się na 4-6 godzin do nocy.
Uwaga: Ludzkie komórki Kupffera można łatwo usunąć za pomocą aspiracji próżniowej. Należy zachować ostrożność.
- Po przyłączeniu, wymień podłoże na świeże WARM Kupffer Cell Medium.
- Po 24 godzinach, wymień podłoże na ogrzane Kupffer Cell Medium i kontynuuj eksperyment.
Uwaga: Komórki te NIE proliferują i nie mogą być pasażowane.
Wyniki hodowli komórek Kupffera wątroby
Rysunek 1Przykładowe obrazy mikroskopowe hodowli komórek Kupffera po a.) 6 godzinach, b.) 24 godzinach i c.) 48 godzinach.