Protokoły wzrostu drobnoustrojów
Hodowla E. coli
LB Broth (Miller) to granulowana pożywka do hodowli E. coli w skali od małych hodowli do fermentacji. Granulki zapewniają szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie oraz zapobiegają zbrylaniu się pożywki i wdychaniu unoszącego się w powietrzu proszku.
Wymagane materiały:
Inicjacja kultury starterowej
- Pobierz pojedynczą kolonię ze świeżo posianej płytki i zaszczep kulturę starterową 3 do 5 ml podłoża.
- Użyć odpowiedniego antybiotyku i inkubować w temperaturze 37 °C* przez około 8 godzin, wytrząsając przy 250-300 rpm.
- Użyć kultury starterowej do zaszczepienia kultury nocnej. Rozcieńczyć kulturę starterową w stosunku od 1:500 do 1:1000 w dużej kolbie z odpowiednią objętością pożywki i inkubować w temperaturze 37°C* przez 12 do 16 godzin, wytrząsając przy 250-300 obr/min.
*Ta temperatura dotyczy standardowych bakterii E. coli. Niektóre bakterie wymagają innych temperatur hodowli.
Hodowla zawiesinowa E. coli
- Przygotować pożywkę LB poprzez odważenie odpowiedniej pożywki w proszku i dodanie do wody w sterylnej kolbie
- Poddać bulion autoklawowaniu i schłodzić do temperatury pokojowej
.br> (Alternatywnie można użyć gotowej do użycia pożywki LB)
- W komorze z przepływem laminarnym przenieś około 1 ml całonocnego E. coli do kolby
- Zamknij ujście kolby sterylnymi bawełnianymi (niechłonnymi) korkami; upewnij się, że kolba nie jest szczelnie zamknięta
- Inkubuj przez noc w temperaturze 37°C z ciągłym wytrząsaniem
Nakładanie E. coli
- Przygotuj agar LB, odważając odpowiednią pożywkę w proszku, agar i wodę do sterylnej kolby
- Autoklawuj pożywkę i ostudź na tyle, aby można było manipulować kolbą
- W komorze z przepływem laminarnym wlej około 25-30 ml agaru LB do sterylnych płytek
- Pozostaw do zastygnięcia w komorze z przepływem laminarnym./li>
- Pozwolić płytkom zastygnąć w komorze przepływu laminarnego z lekko otwartymi pokrywkami
(Płytki można również przechowywać w pozycji odwróconej w temperaturze 4°C do wykorzystania w przyszłości)
(Alternatywnie można użyć gotowych do użycia płytek z agarem LB)- Lekko zarysować powierzchnię zamrożonego E. coli za pomocą sterylnej pętli inokulacyjnej
- Pobierz kolonię E. coli z płytki z hodowlą za pomocą sterylnej pętli inokulacyjnej
- Dodaj 10-100 µL hodowli zawiesinowej E. coli i dodać na płytkę z agarem LB
- Przeciągnąć pętlę przez płytkę z agarem LB
- Rozsmarować hodowlę na całej płytce za pomocą sterylnego szklanego rozsiewacza
- /li>
- Odwróć i inkubuj płytki przez noc w temperaturze 37°C
Zaawansowane protokoły
Plating Bacteriophage M13
Wymagane materiały:
- Przygotować czystą kulturę E. coli zaszczepiając pojedynczą kolonię w 5 ml podłoża LB lub YT.
- Przygotować dziesięciokrotne seryjne rozcieńczenia bakteriofaga M13 w podłożu LB lub YT.
- Przygotować agar LB lub podłoże YT uzupełnione 5mM MgCl2 w sterylnych probówkach; wyrównać w temperaturze 47°C; dodać odpowiednie ilości roztworów X-gal i IPTG.
- Dodać seryjnie rozcieńczone buliony bakteriofaga M13 do 100 µL czystej kultury bakteryjnej; wymieszać przez delikatne worteksowanie.
- Wlej agar LB lub podłoże YT z X-gal i IPTG do probówek zawierających zainfekowane bakterie; wymieszaj przez delikatne worteksowanie.
- Przenieś zawartość na płytkę i zawiruj, aby równomiernie rozprowadzić zainfekowane bakterie.
- Pozwolić płytkom zastygnąć; odwrócić i inkubować płytki w temperaturze 37 ° C.
- Bladoniebieskie płytki bakteriofaga M13 pojawiają się na trawniku wzrostu bakterii.
Następujące składniki bulionu bakteryjnego są oferowane przez naszą firmę:
Materiały
Loading
Referencje
1.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2.
Parija S. 2009. Textbook of Microbiology and Immunology. Elsevier India.
3.
Types of Growth Media Used to Culture Bacteria. [Internet].[updated 01 Aug 2016; cited 04 Aug 2020]. Available from: http://www.scienceprofonline.org/microbiology/types-culture-media-for-growing-bacteria