Merck
Wskazówki i porady dotyczące multipleksowania
Jesteśmy tak pewni korzyści płynących z zestawów do multipleksowania MILLIPLEX®, że zebraliśmy porady i wskazówki prosto od ekspertów, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do możliwości multipleksowania jak profesjonalista. Zwiększ siłę swoich badań dzięki multipleksowaniu MILLIPLEX®, dowiadując się więcej o wytycznych branżowych, wskazówkach dotyczących multipleksowania, jednodniowych testach multipleksowych zapewniających szybki czas realizacji i nie tylko.
Industry Guidance for Immunoassays
Pozwól, aby wytyczne branżowe doprowadziły Cię do multipleksowania MILLIPLEX®. Zestawy MILLIPLEX® zaspokajają stale rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości testy immunologiczne zapewniające powtarzalne wyniki, począwszy od środowisk akademickich, poprzez badania kontraktowe, aż po branżę farmaceutyczną. Obejmuje to:
  • Wykrywanie i czułość
  • Wydajność w matrycy próbki
  • Specyficzność
  • Selektywność
  • Precyzję i dokładność
  • Liniowość
  • /li>
  • Stabilność
  • Rozmowa krzyżowa
  • Powtarzalność między partiami
  • Wsparcie dostawcy
Chcesz dowiedzieć się więcej o wytycznych branżowych dotyczących opracowywania i walidacji testów? Polecamy te referencje1,2,3 poniżej.
Porady i wskazówki dotyczące multipleksowania
Sprawdź te artykuły, aby uzyskać porady i wskazówki dotyczące multipleksowania za pomocą testów MILLIPLEX®.
Wybór właściwego testu, platformy i materiałów
Wskazówki dotyczące przygotowania
Running Assays and Analyzing Data
Ogólne pytania dotyczące testów MILLIPLEX®
Jednodniowe testy multipleksowe MILLIPLEX® dla ograniczonego czasu pracy w laboratorium
Wiele z naszych testów multipleksowych MILLIPLEX® można wykonać w ciągu jednego dnia, stosując krótszy czas inkubacji pierwotnej. Przy zaledwie 90 minutach wymaganego czasu4, testy te pozwalają na więcej czasu na pracę nad innymi ważnymi projektami laboratoryjnymi. Wyniki są dostępne w ciągu 4-5 godzin, w zależności od czasu inkubacji, co czyni je idealnymi dla ograniczonego czasu laboratoryjnego.
Typowy jednodniowy przebieg testu MILLIPLEX® jest następujący:
  • Krok 1: Przygotuj płytkę z próbkami / wzorcami, kulkami, buforem / matrycą. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 1-2 godziny*.
  • Krok 2: Umyć płytkę. Dodaj przeciwciała wykrywające. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 1 godzinę*.
  • Krok 3: Płukanie płytki*. Dodać streptawidynę-fykoerytrynę. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 30 minut.
  • Krok 4: Płukanie płytki. Odczyt na urządzeniu Luminex®.
*Patrz protokół dla określonych czasów inkubacji i etapów płukania.
Ponad 50 zestawów multipleksowych MILLIPLEX®, obejmujących kilka obszarów badawczych, jest dostępnych z protokołem na jeden dzień. Obejmuje to ponad 30 testów immunologicznych, a także wirusologicznych, metabolicznych/endokrynologicznych, sercowo-naczyniowych, neurobiologicznych i innych. Testy multipleksowe MILLIPLEX® obejmujące wiele gatunków mogą być wykonane w ciągu jednego dnia, w tym u ludzi, myszy, szczurów, naczelnych i wielu nasze panele medycyny weterynaryjnej i zdrowia zwierząt. Poniżej przedstawiono wybrane testy jednodniowe.
Testy immunologiczne/zapalne
Loading
Testy wirusologiczne
Loading
Testy metabolizmu/endokrynologii
Loading
Testy układu sercowo-naczyniowego
Loading
Testy kości
Loading
Testy neurobiologiczne
Loading
Testy toksyczności
Loading
Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Zapytaj o informacje
Masz więcej pytań dotyczących testów multipleksowych MILLIPLEX®? Wypełnij formularz, klikając poniższy przycisk.
Referencje
1.
Lee JW, Devanarayan V, Barrett YC, Weiner R, Allinson J, Fountain S, Keller S, Weinryb I, Green M, Duan L, et al. 2006. Fit-for-Purpose Method Development and Validation for Successful Biomarker Measurement. Pharm Res. 23(2):312-328. https://doi.org/10.1007/s11095-005-9045-3
2.
Jani D, Allinson J, Berisha F, Cowan KJ, Devanarayan V, Gleason C, Jeromin A, Keller S, Khan MU, Nowatzke B, et al. 2016. Recommendations for Use and Fit-for-Purpose Validation of Biomarker Multiplex Ligand Binding Assays in Drug Development. AAPS J. 18(1):1-14. https://doi.org/10.1208/s12248-015-9820-y
3.
Andreasson U, Perret-Liaudet A, van Waalwijk van Doorn LJC, Blennow K, Chiasserini D, Engelborghs S, Fladby T, Genc S, Kruse N, Kuiperij HB, et al. A Practical Guide to Immunoassay Method Validation. Front. Neurol.. 6 https://doi.org/10.3389/fneur.2015.00179
4.
Günther A, Becker M, Göpfert J, Joos T, Schneiderhan-Marra N. Comparison of Bead-Based Fluorescence Versus Planar Electrochemiluminescence Multiplex Immunoassays for Measuring Cytokines in Human Plasma. Front. Immunol.. 11 https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.572634