Białka CRISPR Cas9
Białko Cas9 i syntetyczny RNA tworzą kompleks - rybonukleoproteinę (RNP) - klucz do udanej edycji genów. Bezpośrednie wprowadzenie RNP, zamiast ekspresji z plazmidu, oferuje wiele korzyści: funkcjonalna nukleaza jest natychmiast dostępna w komórce, a następnie kompleks jest szybko usuwany, dzięki czemu aktywność edycji jest krótkotrwała. Zmniejsza to efekty poza celem i nie pozostawia śladu genomowego po integracji DNA z genomem.
Wybór najlepszego białka Cas9 do konkretnego zastosowania zapewni sukces w realizacji celów eksperymentalnych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz białka Cas9 o bardzo niskich efektach poza celem, odpowiedniego do badań aktywacji / hamowania genów, czy też umożliwiającego wizualizację dostarczania, oferujemy opcje, które będą dla Ciebie odpowiednie. Posiadamy największy dostępny wybór białek Cas9, dzięki czemu możemy spełnić te i wiele innych wymagań.
Niektóre cechy naszych białek Cas9 obejmują:
- Więcej sygnałów lokalizacji jądrowej (NLS) zapewniających specyficzność
- Stosowne standardy produkcji i oczyszczania
- Wysoka aktywność edytowania i specyficzność - nie idź na kompromis!
- Redukcja celowania z ekspresją przejściową
Po wybraniu białka Cas9, przejrzyj nasze protokoły RNP, aby zobaczyć dokładnie, jak te potężne narzędzia mogą pracować dla Ciebie.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat białek Cas9-GFP.
Zaprojektuj i zamów gRNA, aby uzupełnić kompleks RNP:
Dostępne białka |
---|
Szukaj, aby zamówić wstępnie zaprojektowane i niestandardowe gRNAs
Najważniejsze wydarzenia
Darmowy eBook zaprojektowany, aby pomóc Ci zrozumieć, zaprojektować i przeprowadzić eksperymenty CRISPR. Pobierz swoją kopię już teraz!
Video - Podstawowe zalety CRISPR
Białka Cas9-GFP - wizualizacja eksperymentu CRISPR.