Analiza HPLC besylanu amlodypiny w tabletce na urządzeniu Chromolith® High Resolution RP-18e
CONDITIONS
column
Chromolith® High Resolution RP-18 endcapped, 100 x 4.6 mm (1.52022.0001)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; [C] 7.0 ml of triethylamine in 1000 ml Milli-Q® water. Adjust pH at 3.0 with ortho-phosphoric acid; (15:35:50, A:B:C)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
25 °C
detector
237 nm cell: 10 μL
injection
10 μL
sample
amlodipine besylate (5 μg/mL) (Resolution solution: Weigh 5.0 mg of Amlodipine Besylate in 5.0 mL volumetric flask. Add 5.0 ml hydrogen peroxide. Heat it at 70°C for 45 mins in waterbath.)
Opis
Komentarz do analizy
Przygotowanie wzorców: Odważyć 10 mg besylanu amlodypiny w kolbie miarowej o pojemności 20 ml. Dodać około 5,0 ml rozcieńczalnika i poddać działaniu ultradźwięków. Rozcieńczyć do kreski. Następnie rozcieńczyć 1,0 ml do 100 ml rozcieńczalnikiem.
Przygotowanie tabletek: Rozdrobnić 20 tabletek. Odważyć proszek odpowiadający 5,0 mg amlodypiny i przenieść do kolby miarowej o pojemności 50 ml. Dodać 30 ml rozcieńczalnika i sonifikować przez 20 minut. Rozcieńczyć do kreski.
Roztwór rozdzielczy: Odważyć 5,0 mg besylanu amlodypiny w kolbie miarowej o pojemności 5,0 ml. Dodać 5,0 ml nadtlenku wodoru. Ogrzewać w temperaturze 70°C przez 45 minut w łaźni wodnej.
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany