Kalkulator normalności i molarności kwasów i zasad
Przygotowanie roztworów kwasów i zasad
Ten kalkulator zawiera gotowe do użycia w laboratorium instrukcje opisujące, jak przygotować roztwór kwasu lub zasady o określonej molowości (M) lub normalności (N) ze stężonego roztworu kwasu lub zasady. Aby przygotować roztwór ze stałego odczynnika, użyj kalkulatora masowej molarności. Aby rozcieńczyć roztwór o znanej molarności, użyj kalkulatora rozcieńczania roztworu.
Jak obliczana jest molarność roztworu procentowego?
Na przykładzie 70% stężonego kwasu azotowego: 70% kwas azotowy oznacza, że 100 gramów tego kwasu zawiera 70 gramów HNO3. Stężenie jest wyrażone jako 70% wag. lub 70% wag. % HNO3. Niektórzy chemicy i analitycy wolą pracować w jednostkach stężenia kwasu Molarity (mol/litr). Aby obliczyć molarność kwasu azotowego o stężeniu 70 % wag. należy obliczyć liczbę moli HNO3 obecnych w 1 litrze kwasu. Wiedząc, że gęstość kwasu wynosi 1,413 g/mL, możemy obliczyć, że masa 1 litra 70% HNO3 wynosi 1413 gramów. Wiedząc, że roztwór ma 70% masy, można obliczyć liczbę gramów HNO3: (0,700)(1413g) = 989,1 gramów HNO3 na litr. Dzieląc gramy HNO3 przez masę cząsteczkową HNO3 (63.01 g/mol) daje liczbę moli HNO3 / L lub molarność, która wynosi 15,7 M.
Jakie równanie jest używane do przeliczania molarności?
Poniższe równanie służy do obliczania molarności kwasów i zasad, gdzie stężenie jest podane w % wag:
[(% × d) / MW] × 10 = Molarność
Gdzie: % = masa %; d = gęstość (lub ciężar właściwy); MW = masa cząsteczkowa (lub masa cząsteczkowa).
Powyższe równanie można następnie wykorzystać do obliczenia molarności 70 wag % kwasu azotowego:
[(70 × 1.413) / 63,01] × 10 = 15,7 M
Jak obliczyć normalność kwasu lub zasady na podstawie jego molowości?
Istnieje związek między normalnością a molowością. Normalność można obliczyć tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z reakcjami, ponieważ normalność jest funkcją równoważników. Normalność odnosi się do związków, które mają wiele funkcji chemicznych, takich jak kwas siarkowy, H2SO4. 1 M roztwór H2SO4 będzie zawierał jeden mol H2SO4 w 1 litrze roztworu, ale jeśli roztwór zostanie zmiareczkowany zasadą, okaże się, że zawiera dwa mole kwasu. Dzieje się tak, ponieważ pojedyncza cząsteczka H2SO4 zawiera dwa protony kwasowe (jony H+). Zatem 1 M roztwór H2SO4 będzie miał stężenie 2 N. Normalność roztworu to molarność pomnożona przez liczbę równoważników na mol.
Dlaczego kalkulator używa procentu wagowego 56,6% zamiast 28% dla wodorotlenku amonu?
28% amoniaku (NH3) jest równe około 56,6% wodorotlenku amonu. Dane naszego produktu (AX1303) podają % amoniaku, a nie % wodorotlenku amonu. Nasz kalkulator został zaprojektowany tak, aby używać % wodorotlenku amonu.