Wstecz
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle
Products
Kategoria produktu
syringes (1)
Producent
Długość (cale)
Objętość (µL)
Kształt igły
Wielkość opakowania
Grubość
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
22280
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.