Przejdź do
22280
Valco® Precision Sampling Syringe, Series C, Removable needle
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga
description
Series C
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 030033
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
1000 μL
General description
Series C - Removable Needle: A heavy duty gas syringe, it features a positive rear plunger stop and a special low-dead
volume, removable needle. No sample storage capacity.
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
222632226422273
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
manufacturer/tradename
VICI 030033
manufacturer/tradename
VICI 010032
manufacturer/tradename
VICI 010033
manufacturer/tradename
VICI 050033
volume
1000 μL
volume
500 μL
volume
1000 μL
volume
1000 μL
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
needle size
22 ga
needle size
-
needle size
-
needle size
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)