Wstecz
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle
Products
Kategoria produktu
syringes (2)
Producent
Długość (cale)
Objętość (µL)
Kształt igły
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
22263
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Rozwiń
Wyświetl ceny
22264
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.