Wstecz
Valco
®
Precision Sampling syringe, Magnum series
Products
Kategoria produktu
syringes (2)
Producent
Długość (cale)
Objętość (ml)
Kształt igły
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
21738
Valco
®
Precision Sampling syringe, Magnum series,
volume 500 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
Rozwiń
Wyświetl ceny
21736
Valco
®
Precision Sampling syringe, Magnum series,
volume 100 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.