Wstecz
Sulfonyl amide, polymer-bound
Synonim(y):
MP-TsNH
2
Numer CAS:
135266-23-8
Products
Grupa funkcyjna
Typ łańcucha
Typ reakcji
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
516201
Sulfonyl amide, polymer-bound,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene