Produkty
Koszyk
0
PL
PL
Produkty
Produkty
Zastosowania
Usługi
Dokumenty
Pomoc
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i biochemikalia
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Filtrowanie
Alternatywne, bardziej ekologiczne produkty
Mikrobiologia przemysłowa
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórkowa
Chemia i synteza
Zastosowanie kliniczne i diagnostyczne
Testy środowiska i testy konopi
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Materiałoznawstwo i inżynieria materiałów
Badania mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badawcze i choroby
Oczyszczanie wody
Produkcja na zamówienie
Testowanie na zamówienie
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla Life Science
Rozwój i produkcja IVD
Usługi związane z produktem
Pomoc
Karty charakterystyki (SDS)
Certyfikaty analizy (CoA)
Świadectwa pochodzenia (CoO)
Certyfikaty jakości (CoQ)
Dział Obsługi Klienta
Skontaktuj się z nami
Poznaj naszą stronę
FAQ
Jakość i regulacje
Kalkulatory i aplikacje
Webinary
Zaloguj się
Wyszukiwanie zamówienia
Szybkie zamówienie
Koszyk
0
Wstecz
SGE Microvolume Syringe
Products
Kategoria produktu
syringes (7)
Producent
Długość (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (µL)
Kształt igły
Wielkość opakowania
Grubość
Filtruj produkty
Showing 1-7 of 7
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
509221
SGE Microvolume Syringe,
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
24411
SGE Microvolume Syringe,
5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
24401
SGE Microvolume Syringe,
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
24408
SGE Microvolume Syringe,
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
24400
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
509140
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
509272
SGE Microvolume Syringe,
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
Rozwiń
Wyświetl ceny
Wybierz maksymalnie 4 produkty do porównania
Porównaj
Wyczyść wszystko
An unknown error has occured.
Polski - PL
English - EN
Dowiedz się więcej