Przejdź do
24401
SGE Microvolume Syringe
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
508,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
508,50 zł
Cena katalogowa678,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
description
Plunger-in-needle syringe
feature
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 000310
needle L × O.D.
70 mm × 0.63 mm
volume
0.5 μL
application(s)
general analytical
General description
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
  • nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
  • full sample displacement
  • plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
  • no sample carryover
  • improved sample volume reproducibility
Application
SGE microvolume syringe may be used in the analysis of short-chain free fatty acids in Swiss Cheese using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) method. It may also be used in analysing halogenated volatile contaminants in beverages and food products using solid-phase microextraction followed by headspace gas chromatographic technique.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2440024408509221
description
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
description
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
description
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
description
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 000310
manufacturer/tradename
SGE 000300
manufacturer/tradename
SGE 000505
manufacturer/tradename
SGE 000500
volume
0.5 μL
volume
0.5 μL
volume
1 μL
volume
1 μL
needle size
23 ga
needle size
23 ga
needle size
23 ga
needle size
23 ga
feature
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
feature
Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel)
feature
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
feature
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Microvolume Syringe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)