Wstecz
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin
Synonim(y):
Poly([allyl dextran]-
co
-N,N′-methylenebisacrylamide)
Numer CAS:
65546-95-4
Products
Marka
Sigma-Aldrich (3)
Postać fizyczna
Rozmiar cząstki (µm)
Filtruj produkty
Showing 1-3 of 3
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
S300HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
Rozwiń
Wyświetl ceny
S400HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
400-HR, MW range 20-8000 kDa (globular proteins)
Rozwiń
Wyświetl ceny
S500HR
Sephacryl
®
Size Exclusion Resin,
500-HR, MW range 40-20,000 kDa (dextrans)