Wstecz
Pur-A-Lyzer
™
Floating Racks for Dialysis
Products
Kategoria produktu
racks (4)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
PURXR
Pur-A-Lyzer
™
Floating Racks for Dialysis,
holds up to 7 Maxi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
PURDR
Pur-A-Lyzer
™
Floating Racks for Dialysis,
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
PURNR
Pur-A-Lyzer
™
Floating Racks for Dialysis,
holds up to 9 Mini and 4 Maxi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
PURGR
Pur-A-Lyzer
™
Floating Racks for Dialysis,
holds 1 Mega Pur-A-Lyzer dialysis tube, pack of 1 ea