Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 55,20 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Packaging:
pack of 1 ea
55,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
General description
Floating rack can hold up to 9 Mini and 4 Maxi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Legal Information
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pur-A-Lyzer™ Floating Racks for Dialysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?