Wstecz
MTC
™
Bio MultiBox
™
for Western Blotting
Products
Producent
Średnica (mm)
Długość (cale)
Długość (mm)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
MTCB1206
MTC
™
Bio MultiBox
™
for Western Blotting,
6 compartments, L × W × D 33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
Rozwiń
Wyświetl ceny
MTCB1204
MTC
™
Bio MultiBox
™
for Western Blotting,
4 compartments, L × W × D 38 mm (1 1/2 in.) × 71 mm (2 13/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels including half-mini protein gels
Rozwiń
Wyświetl ceny
MTCB1212
MTC
™
Bio MultiBox
™
for Western Blotting,
2 compartments, L × W × D 85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.), for Novex Mini (8x8cm), Bio-Rad Mini (7x8cm) and others
Rozwiń
Wyświetl ceny
MTCB1203
MTC
™
Bio MultiBox
™
for Western Blotting,
4 compartments, L × W × D 32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels