Przejdź do
MTCB1206
MTC Bio MultiBox for Western Blotting
6 compartments, L × W × D 33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
Synonim(y):
gel processing box, multi gel processing box, MTC Bio B1206, western blot apparatus, western blot chamber
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC Bio B1206
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 4 ea
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio B1206
L × W × D
33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
General description
MultiBox, 6 compartments, 33 x 103 x 35mm each (4 x 11/4 x 13/8 in.), for Protean 3 (cut-up), 4/pk
The MultiBox Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)