Wstecz
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube
Synonim(y):
Carbopack
™
X
Products
Kategoria produktu
tubes (1)
Zrównoważony rozwój
Cecha
Linia produktu
Działanie
Długość (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Zastosowanie
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
28686-U
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube,
316 stainless steel (Deactivated w/Supelcoat TD), O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes