Wstecz
Ellipticine
Synonim(y):
Ellipticine
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
17
H
14
N
2
Numer CAS:
519-23-3
Masa cząsteczkowa:
246.31
Products
Kategoria produktu
bioactive small molecules (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Kolor
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Obszar badawczy
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
324688
Ellipticine,
A cell-permeable antitumor alkaloid that acts as an inhibitor of topoisomerase II and acts as an intercalative agent that stimulates topoisomerase II-mediated DNA breakage.