Wstecz
Calconcarboxylic acid
Synonim(y):
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Patton and Reeder’s reagent
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
21
H
14
N
2
O
7
S
Numer CAS:
3737-95-9
Masa cząsteczkowa:
438.41
Numer WE:
223-117-0
Products
Kategoria produktu
stains (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Poziom jakości
Zastosowanie
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
H3128
Calconcarboxylic acid,
suitable for use as an indicator for the titration of calcium