Wstecz
Big CHAP - CAS 86303-22-2 - Calbiochem
Synonim(y):
BigCHAP, N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
42
H
75
N
3
O
16
Numer CAS:
86303-22-2
Masa cząsteczkowa:
878.06
Products
Marka
Millipore (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
200965
Big CHAP - CAS 86303-22-2 - Calbiochem,
Non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO with significantly reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 10.