Wstecz
4-Methylumbelliferyl phosphate
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl-phosphoric acid
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
10
H
9
O
6
P
Numer CAS:
3368-04-5
Masa cząsteczkowa:
256.15
Numer WE:
222-137-7
Products
Kategoria produktu
substrates (1)
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Masa cząsteczkowa wzoru
Postać fizyczna
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
M8883
4-Methylumbelliferyl phosphate,
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder