Wstecz
4-(Benzyloxy)benzyl bromide, polymer-bound
Synonim(y):
4-(Bromomethyl)phenoxymethylpolystyrene, Wang brominated resin
Products
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Grupa funkcyjna
Warunek rozszczepienia
Linker
Typ łańcucha
Typ reakcji
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
534854
4-(Benzyloxy)benzyl bromide, polymer-bound,
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene