Merck
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene ≥99% (HPLC)
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene
1,3,5-Tri[(3-pyridyl)-phen-3-yl]benzene ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
TmPyPB
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H27N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.65