Merck
V900840
Sigma-Aldrich
Tris-EDTA buffer solution
Vetec, reagent grade, 100 ×, RNase and DNase free
Synonim(y):
TE buffer solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105319
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Właściwości
RNase and DNase free
stężenie
100 ×
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1