Merck
V900803
Sigma-Aldrich
Formic acid
Vetec, reagent grade, 95%
About This Item
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
Beilstein:
1209246
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
44.8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
95%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
57 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
121.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emma Granqvist et al.
The New phytologist, 207(3), 551-558 (2015-05-27)
Plants that form root-nodule symbioses are within a monophyletic 'nitrogen-fixing' clade and associated signalling processes are shared with the arbuscular mycorrhizal symbiosis. Central to symbiotic signalling are nuclear-associated oscillations in calcium ions (Ca(2+) ), occurring in the root hairs of
J Liesivuori et al.
Pharmacology & toxicology, 69(3), 157-163 (1991-09-01)
Metabolism of methanol, methyl ethers, esters and amides give rise to formic acid. This acid is an inhibitor of the mitochondrial cytochrome oxidase causing histotoxic hypoxia. Formic acid is a weaker inhibitor than cyanide and hydrosulphide anions. The body burden
Tasqiah Julianti et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(1), 426-434 (2014-06-04)
Leaf decoctions of Carica papaya have been traditionally used in some parts of Indonesia to treat and prevent malaria. Leaf extracts and fraction have been previously shown to possess antiplasmodial activity in vitro and in vivo. Antiplasmodial activity of extracts
Yoann Rombouts et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(1), 234-241 (2013-10-10)
To determine whether anticitrullinated protein antibodies (ACPA) exhibit specific changes in Fc glycosylation prior to the onset of arthritis. Serum samples of patients with ACPA-positive arthralgia (n=183) were collected at baseline and at various time points of follow-up. 105 patients
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central