Merck
V900800
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine
Vetec, reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
605263
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
2.07 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
716 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Klucz InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x
Min Jae Shin et al.
Soft matter, 11(25), 5037-5043 (2015-05-29)
The noble vesicular system of polydiacetylene showed a red shift using two types of detecting systems. One of the systems involves the absorption of target materials from the outer side of the vesicle, and the other system involves the permeation
J Zuidema
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 7(4), 134-140 (1985-08-23)
Ethylenediamine is an excipient with many industrial and pharmaceutical uses. It is included in creams as a stabilizer and in aminophylline as the counter ion of theophylline. Ethylenediamine is one of the most frequent contact sensitizers, producing local and generalized
Yuri Choi et al.
ACS nano, 8(11), 11377-11385 (2014-10-18)
Hybrid nanoparticles composed of multiple components can offer unique opportunities for understanding the nanoscale mechanism and advanced material applications. Here, we report the synthesis of heterodimeric silver-carbon dot nanoparticles (Ag-CD NPs) where the Ag NP is grown on the surface
Magdalena Markowicz-Piasecka et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 158-169 (2014-07-08)
The last decade has brought many examples of utilization of dendrimers as drug delivery systems; however, their possible application is limited because of inherent toxicity associated with them. This study discusses the influence of G1-G4 PAMAM-NH2 dendrimers on the process