Merck
V900770
Sigma-Aldrich
(±)-2-Phenylbutyric acid
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
509876
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
98%
bp
270-272 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burkhard Lehner et al.
BMC cancer, 14, 495-495 (2014-07-10)
Growing evidence exists that the neoplastic stromal cell population (GCTSC) within giant cell tumors (GCT) originates from mesenchymal stem cells (MSC). In a previous study we identified a microRNA signature that differentiates between these cell types. Five differentially expressed microRNAs
Jin A Cho et al.
PloS one, 9(11), e110086-e110086 (2014-11-08)
Dystonia is a neurological disorder in which sustained muscle contractions induce twisting and repetitive movements or abnormal posturing. DYT1 early-onset primary dystonia is the most common form of hereditary dystonia and is caused by deletion of a glutamic acid residue
Dima Albals et al.
Electrophoresis, 35(19), 2807-2818 (2014-07-02)
A generic chiral separation strategy for the analysis of acidic compounds in CEC is proposed in completion of an earlier defined strategy for nonacidic compounds. The screening step of this strategy uses a 45 mM ammonium formate (pH 2.9)/ACN (35/65