V900745
Mercaptosuccinic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonim(y):
Thiomalic acid
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
97%
mp
155-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3