V900731
Dimethyl fumarate
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
97%
tw
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
informacje o genach
human ... KEAP1(9817)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1