V900723
5-Methylfurfural
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
tw
187 °C (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup