Kluczowe dokumenty
V900709
Triphenylamine
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
bp
347-348 °C (lit.)
mp
124-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)