Merck
V900673
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogentartrate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.07
Beilstein:
6099125
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
98%
mp
253 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Klucz InChI
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)