Merck
V900652
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
1721790
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
290 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Klucz InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Inne uwagi
A mixture of 4 stereoisomers.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1