Merck
V900650
2,6-Difluorobenzaldehyde
Vetec, reagent grade, 98%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1935273
MDL number:
Assay:
98%
Pozwól nam pomóc
SMILES string
Fc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
density
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)