Kluczowe dokumenty
V900609
Phthalhydrazide
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NNC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Klucz InChI
KGLPWQKSKUVKMJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)