Kluczowe dokumenty
V900603
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonim(y):
Protocatechualdehyde
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
97%
mp
150-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
Klucz InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)