Key Documents
V900600
DL-Tartaric acid
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
mp
210-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup