Kluczowe dokumenty
V900560
Pimelic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Heptanedioic acid
About This Item
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
bp
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)